主要文件
SX0143U
Supelco
硅胶
60-200 Mesh
别名:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41123003
酶委員會索引編號:
231-545-4
形狀
powder
尺寸
60-200 mesh
顏色
white
粒徑
<2 mm
60-200 mesh (>=80%)
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
60-200 Mesh
分析報告
Color: White
Form: powder
Mesh size (60-200): 80% min