SX0075
别名:
Sand
1 of 10
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
204358
白石英砂
274739
砂
N7285
茚三酮试剂
P5244
磷酸盐缓冲液 溶液
31624
二氧化硅
128848
3,5-二硝基水杨酸
Supelco
717185
硅胶
1.15333
水
218367
( S) - (−) -柠檬烯
granular
≤0.2% HCl solubles≤0.2% volatiles
beige
0.2-0.8 mm
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
>2200 °C/1013 hPa
1713 °C
chloride (Cl-): ≤0.015%
ambient
room temp
[Si](=O)=O
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N