主要文件
SVLP02500
Millipore
Durapore ® 薄膜过滤器,5.0µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
PVDF 膜过滤器,孔径5.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品SVLP02500监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PVDF membrane
plain filter
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Durapore®
Millipore
参数
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
160 μm
重量萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基质
Durapore®
孔径
5.0 μm pore size
70 % porosity
泡点
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:SVLP
应用
  • 澄清过滤生物溶液
  • 颗粒监测
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
了解膜滤器和膜选择注意事项,包括化学相容性、孔径和 MWCO、结合和光学特性,以及用于蛋白质和小分子分析物样品制备、HPLC、LC-MS 和其他分析的可萃取物。
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.