主要文件
SQPAKFINM1
Milli-Q
SQPAK终端过滤器
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$224.00
$224.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$224.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
$224.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
质量水平
包装
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
一般描述
如需了解Milli-Q® SQ 2系列纯水/超纯水机如何工作,以及浏览系列概览,欢迎访问汇总页面
SQPAK终端过滤器可确保取水点获得不含细菌和颗粒物的高品质超纯水(1级水)。
纯化方法是通过微滤膜去除> 0.22 µm的细菌和颗粒物。
用于安装在Milli-Q® SQ 2系列配置的超纯取水模块上,包括Milli-Q® SQ 200/200P和SQ 240C/240CV系统。
应用
SQPAK终端过滤器适合化学和微生物学相关的实验室应用。
特点和优势
  • 旋转即可轻松更换
  • 建议每6个月更换一次
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:纯水
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm灭菌级膜过滤。请参阅系统设备用户手册。
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
实验方案
观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相关内容
探索全新的超纯水获取体验现在,任何带有插座的实验台均能获取新鲜的 18.2 MΩ.cm 超纯水。品质稳健操作简单外形紧凑支持扩展绿色替代产品线上购买
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.