主要文件
SNAP2FRIHC
Millipore
SNAP i.d. 2.0 IHC框架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
SNAP id®
质量水平
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
相容性
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
检测方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
运输
ambient
储存温度
room temp
一般描述
SNAP i.d.® 2.0 IHC系统为我们的SNAP i.d. 2.0系列引入了精简的中等通量IHC功能。 框架和载玻片支架使您能够处理多达12个组织载玻片,而我们独特的真空技术可均匀去除您的溶液-无需再浸渍或倾倒。
应用
与免疫组织化学载玻片配合使用。
法律信息
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials