主要文件
SMWP29325
Millipore
MF-Millipore膜
pore size 5.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
别名:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 5.0 μm, 293 mm, white, plain
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
物料
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
MF-Millipore
参数
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
过滤器直径
293 mm
厚度
160 μm
重量萃取物
6%
折射率
n/D 1.495
基质
MF-Millipore
孔径
5.0 μm pore size
84 % porosity
泡点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Filter Code: SMWP
Filter Type: 表面滤膜
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3