主要文件
SLM-220
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® DMEM(1X),液体,含4,500mg/L葡萄糖,2.25g/L碳酸氢钠,不含L-Glut和丙酮酸钠
The EmbryoMax DMEM with 4,500mg/L Glucose, 2.25g/L Sodium Bicarb, without L-Glut & Sodium Pyruvate is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture.
别名:
Low Bicarb Formulation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161702
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
應用
EmbryoMax® DMEM (1X), 液体, 含4,500mg/L 葡萄糖, 2.25g/L 碳酸氢钠, 不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,已被用于:
  • 常规小鼠胚胎干细胞应用
  • 容纳用于小鼠胚胎干细胞(ES)培养的小鼠胚胎饲养层
  • 制备鸡背根神經节(DRG)条件培养基(CM)
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
实验方案
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.