主要文件
SLLHC13NL
Millipore
Millex亲水PTFE针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
别名:
0.45 μm PTFE针式过滤器, Millex-LH针头式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
产品SLLHC13NL监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
高度
21.1 mm
直径
13 mm
过滤面积
0.65 cm2
体积
10 mL
孔径
0.45 μm
输入
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
滤器编码:LH
非无菌IC Millex 针头式过滤器概述:
•经离子色谱认证
• 亲水性PTFE膜有0.20 µm和0.45 µm孔径和两种直径,以满足您的应用需求。
•低浓度的IC浸提物,优化了灵敏IC分析中的背景水平
• 与水溶液和有机溶液相容,为实验室提供了广泛的化学相容性和灵活性
SKU和包装尺寸
SLLGC13NL:0.2 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLGC25NS:0.2 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
SLLHC13NL:0.45 µm亲水性PTFE,13mm,100个/包
SLLHC25NS:0.45 µm亲水性PTFE,25mm,50个/包
应用:
离子色谱法
应用
孔径0.45 µm,直径13 mm,Millex-LH亲水PTFE膜,离子色谱法认证
包装
非无菌
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:天然色入口/天然色出口
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
相关内容
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.