主要文件
SLGL0250S
Millipore
Millex-OR过滤器(无菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
别名:
混合纤维素酯针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
质量水平
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
产品线
Millex
特点
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
过滤面积
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
体积
100 mL
孔径
0.22 μm pore size
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
运输
ambient
一般描述
Millex-OR 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的灭菌和/或澄清。
应用
  • 眼科手术中的冲洗
  • 准备硬膜外溶液
  • 准备药房加药配液
特点和优势
  • 一次性、无热原、无毒
  • 去除临床用溶液中大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
  • 封装在聚氯乙烯(PVC)外壳中的 0.22 μm亲水性混合纤维素酯 (MCE) 薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他说明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3