主要文件
SLFG850
Millipore
Millex疏水PTFE排风口过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FG排风口过滤器, 真空线路过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
Millex
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millex
参数
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
直径
50 mm
过滤面积
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
基质
Fluoropore®
孔径
0.2 μm
输入
gas
sample type organic solution(s)
配件
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
运输
ambient
一般描述
带有疏水性Fluoropore滤膜的Millex针式过滤器非常适合用于气体的管线灭菌和无菌容器的通风,带有Fluoropore滤膜的过滤器还可用于对有机溶液进行灭菌或澄清。50 mm Millex 过滤器单元特别适用于真空管线保护。所有装置都支持双向流动。
应用
  • 气体除菌
  • 真空管线保护
  • 无菌容器通气
  • 有机溶液除菌和澄清
特点和优势
  • 适用于真空管路保护
  • 双向流动
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany