材料
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Millipore
Strat-M®
過濾器直徑
25 mm
厚度
300 μm
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
滤器编码:SKBM
适用于透皮扩散测试的 Strat-M 膜
体验 Strat-M 膜无与伦比的可预测性,–这是一种合成的、非动物性的透皮扩散测试模型,可预测人体皮肤中的扩散,该产品无批次间差异、安全性和储存限制。
Strat-M 膜设计用于筛选:
•药物活性成分(API)
•化妆品活性成分
•配方
•个人护理用品
•农药和化学药品
人体皮肤相关产品
Strat-M 膜可预测多种化合物和制剂在人皮肤中的扩散。使用化合物相关工具来了解 Strat-M 膜为您工作的效果如何。
可重复的扩散数据:
没有必要在每次新一批皮肤到达实验室时重复测试。Strat-M 膜是高度一致的工程材料,可让您将今天的扩散数据与下周或下个月生成的数据进行比较。此外,批次间的一致性为测试数据带来了更高的清晰度,从而简化了分析过程。
对增强剂敏感
Strat-M 膜在存在增强剂的情况下表现出不同的渗透性,并且与常见的制剂形式兼容,因此适合在制剂优化过程中使用。
最大的实验便利
Strat-M 膜在设计时考虑了便利性。Strat-M 膜耐储藏,可在仓库中存放,因此可轻松地采购和存储。每个膜都单独包装为预切的圆盘,在使用前不需要水合。只需从其包装袋中取出 Strat-M 膜片并将其装入 Franz 池中即可。
体验 Strat-M 膜无与伦比的可预测性,–这是一种合成的、非动物性的透皮扩散测试模型,可预测人体皮肤中的扩散,该产品无批次间差异、安全性和储存限制。
Strat-M 膜设计用于筛选:
•药物活性成分(API)
•化妆品活性成分
•配方
•个人护理用品
•农药和化学药品
人体皮肤相关产品
Strat-M 膜可预测多种化合物和制剂在人皮肤中的扩散。使用化合物相关工具来了解 Strat-M 膜为您工作的效果如何。
可重复的扩散数据:
没有必要在每次新一批皮肤到达实验室时重复测试。Strat-M 膜是高度一致的工程材料,可让您将今天的扩散数据与下周或下个月生成的数据进行比较。此外,批次间的一致性为测试数据带来了更高的清晰度,从而简化了分析过程。
对增强剂敏感
Strat-M 膜在存在增强剂的情况下表现出不同的渗透性,并且与常见的制剂形式兼容,因此适合在制剂优化过程中使用。
最大的实验便利
Strat-M 膜在设计时考虑了便利性。Strat-M 膜耐储藏,可在仓库中存放,因此可轻松地采购和存储。每个膜都单独包装为预切的圆盘,在使用前不需要水合。只需从其包装袋中取出 Strat-M 膜片并将其装入 Franz 池中即可。
應用
Strat-M 膜是一种合成的、非动物性的,透皮扩散测试模型,可预测人体皮肤中的扩散,而无批次间差异、安全性 & 存储限制。
法律資訊
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Journal of Hazardous Materials null
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
PREPARATION OF A CAPSAICIN-LOADED NANOEMULSION FOR IMPROVING SKIN PENETRATION
Journal of Agricultural and Food Chemistry null
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
商品
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
实验方案
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
相关内容
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.