This product is not scheduled to be or listed as a GMP grade or clinical grade product. This product falls under a Quality Level 100, products with a quality level 100 are not suitable for GMP use.
SCM141
PLTMax人血小板裂解物
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
别名:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
推荐产品
生物来源
human
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
cell culture | stem cell: suitable
输入
sample type mesenchymal stem cell(s)
运输
dry ice
一般描述
PLTMax人血小板裂解物来源于在美国血液中心收集的正常人供体血小板。 将多个供体单位以大批量合并并生产以生产一致的产品。批准用于人静脉给药的肝素(猪)用于制备PLTMax人血小板裂解物。 本产品含有人源性材料,必须视为具有潜在传染性。 在处理和处置生物样本时应采取通用的预防措施。
应用
• 将肝素以2 U/mL的最终浓度添加到培养基中。未能添加肝素可能导致某些培养基凝固。
•为了人间充质干细胞的最佳生长,将5% vol/vol的PLTMax人血小板裂解物添加到常用的细胞培养基中,例如DMEM和αMEM。
•以约1.5 x103个细胞/cm2平板培养细胞。
•不允许主要MSC汇合超过80%。
颗粒形成
•产物已用0.2 µm过滤器无菌过滤。解冻后将观察到微粒。 颗粒形成是正常的,即使存在大颗粒,也不会影响性能。不建议过滤。
•为减少微粒形成,应尽量减少冻融循环,并延长在4°C条件下的储存时间。如果需要,可以通过在37°C下短暂孵育来逆转一些颗粒形成。
间充质干细胞
干细胞研究
质量
每个批次均经过以下参数的广泛检测:
pH:6.8-7.8
总蛋白:4.0-6.5 g/dl
内毒素USP <8>:<10 EU/mL
支原体:未检出
无菌测试:生长为阴性
储存及稳定性
法律信息
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
商品
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
新型无血清、无异种人间充质干细胞(MSC)骨细胞分化培养基的开发。
实验方案
有关间充质的信息,特别是间充质干细胞培养实验方案用于间充质干细胞(MSC)分离、扩增和分化的分步细胞培养方案。
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
-
GMP/CLINICAL GRADE로 개발이 계획되어 있는지 문의드립니다.
1 answer-