主要文件
SCM132
Sigma-Aldrich
PluriSTEM-XF® 人ES/iPS细胞培养基
PluriSTEM-XF Human ES/iPS Medium is a complete xeno-free medium formulation for the feeder-free culture of human ES and iPS cells.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
PluriSTEM®
技术
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
运输
dry ice
一般描述
PluriSTEM-XF 人ES/iPS培养基是用于人ES和iPS细胞无饲养层培养的完全无异种培养基配方。 在这种基于小分子的培养基中维持的多能细胞表现出高细胞健康,表达高水平的多能性标记物(NANOG,OCT3/4,SOX-2,SSEA-3,SSEA-4,TRA-1-60和TRA-1-81),保留分化潜能并具有正常的核型。 PluriSTEM-XF 人ES/iPS培养基以独立的500 mL即用型瓶形式提供,不需要额外补充。
对于完整的无异种培养系统,PluriSTEM-XF 人ES/iPS培养基应与PluriSTEM-XF 重组玻连蛋白(目录号CC130)一起使用。
每批PluriSTEM-XF 人ES/iPS培养基均经过严格的质量控制测试,以确保未分化的人ES/iPS细胞维持3代的能力。
注: 在启动PluriSTEM-XF之前,建议用户仔细完整地阅读手册。 菌落形态和生长速率可能与其他无血清,无饲养层的培养基培养条件不同。
应用
研究子类别
多能&早期分化
研究类别
干细胞研究
质量
每批PluriSTEM® 人ES/iPS培养基均经过严格的质量控制测试,以维持未分化的人ES细胞超过3代的能力。
储存及稳定性
PluriSTEM-XF 人ES/iPS培养基是冷冻提供的,可以在-20°C下储存直至产品标签上的失效日期。
使用前,将PluriSTEM-XF培养基在室温(15 – 25°C)下解冻或在2 – 8°C下过夜。 请勿在37°C下解冻。 解冻后,可以在无菌条件下将PluriSTEM-XF 培养基分装成工作等分试样,并在-20°C下储存至标签上所示的失效日期。 解冻的等分试样可在2 – 8°C下储存长达2周。 解冻后请勿重新冷冻等分试样。 使用前,将工作等分试样加热至室温。 不要在37°C水浴中加热培养基。
法律信息
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
实验方案
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
产生人诱导多能干细胞(iPSC)的干细胞重编程实验方案,包括基于病毒和非病毒RNA的方法。
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.