主要文件
SCM045
Sigma-Aldrich
人间充质-XF扩增培养基
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
别名:
Human MSC Culture Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
cell culture | stem cell: suitable
输入
sample type mesenchymal stem cell(s)
运输
dry ice
一般描述
人间充质-XF扩增培养基是一种无异种培养基,专门配制用于快速扩增从多种来源分离的人间充质干细胞,包括脂肪和骨髓组织。该培养基含有2%的人血清,不含动物来源的成分,并支持人MSC以等于或大于其他市售无异种/无血清培养基和补充有2-10% FBS的培养基的速率生长。在培养基中培养的人MSC保留了自我更新和多谱系分化的潜力。 人间充质-XF扩增培养基不包含任何抗菌剂,酚红或任何其他可能引起细胞应激和“掩盖作用”(可能影响实验结果)的成分。
应用
使用人间充质-XF扩增培养基不需要单独的ECM溶液来促进细胞附着。
研究子类别
间充质干细胞
研究类别
干细胞研究
组分
培养基中使用的所有组分均为人源性,不含任何动物源性组分。
质量
这些产品是以最高质量的原材料制造的,并具有严格的标准和生产程序,以确保批间一致性。 对每批培养基进行以下参数的广泛检测:
无菌测试:细菌和酵母菌的生长为阴性
pH值:7.5 ± 0.3
细菌测试:增殖率和形态
渗透压:255 ± 15 mOsm
内毒素: <0.5 EU/mL
外形
人间充质-XF扩增培养基是一种完全培养基,含有支持人间充质干细胞生长的所有必需的生长因子和补充剂。
储存及稳定性
冷冻的培养基应在-20ºC下保存直至失效日期。
解冻的培养基可在2至8ºC下保存长达1个月。
不建议多次冻融循环
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
新型无血清、无异种人间充质干细胞(MSC)骨细胞分化培养基的开发。
查看所有结果
实验方案
有关间充质的信息,特别是间充质干细胞培养实验方案用于间充质干细胞(MSC)分离、扩增和分化的分步细胞培养方案。
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Questions
  1. Hello, Was the added serum heat-treated? Many thanks!
    1 answer
    1. This product contains 2% Human Serum that is not heat inactivated.