主要文件
SAMP2SYSG
Millipore
Samplicity® G2过滤系统,亮绿色
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,760.00
$2,760.00
预计发货时间2025年4月25日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,760.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
$2,760.00
预计发货时间2025年4月25日详情
物料
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
质量水平
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Samplicity®
技术
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
9.1 cm (3.6 in.)
长度 × 宽度 × 高度
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
长度
44.5 cm (17.5 in.)
宽度
10.2 cm (4 in.)
重量
1.32 kg (2.9 lb)
颜色
green
运输
ambient
一般描述
Samplicity G2系统概述
•Samplicity G2过滤系统可以一次真空驱动过滤多达8个样品,直接过滤到HPLC小瓶中。
•无注射器的HPLC样品制备过滤。将样品添加到标准Millex 33 mm过滤器(用于Samplicity G2系统的Millex过滤器)或集成漏斗和过滤器(Millex Samplicity过滤器)的适配器漏斗中
•Samplicity G2系统的人体工程学影响低于手动注射器过滤
应用:
HPLC;过滤含有粘性或微粒的HPLC样品
应用
用于HPLC样品制备的真空过滤系统
包装
非无菌
组分
底座
盖子
小瓶托盘
废物托盘
管材
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:绿色
法律信息
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
访问文档库
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
相关内容
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.