主要文件
S7450-M
Sigma-Aldrich
OxyIHC 氧化应激检测试剂盒
The OxyIHC Oxidative Stress Detection Kit contains the chemical & immunological reagents necessary to detect protein oxidation in various tissues from a variety of organs & animal species.
别名:
氧化应激分析试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
制造商/商品名称
OxyIHC
技术
immunohistochemistry: suitable
检测方法
colorimetric
一般描述
OxyIHC 化应激检测试剂盒包含检测来自各种器官和动物物种的各种组织中蛋白质氧化所必需的化学和免疫试剂
OxyIHC试验方法涉及用2,4-
二硝基苯肼(DNPH)对蛋白质羰基进行化学衍生化。该化学反应导致蛋白质在其羰基位点与DNP
共价偶联。然后使用特异性
结合DNP部分的抗体检测DNP衍生的蛋白质。随后与生物素偶联的二抗、链霉亲和素
偶联的HRP一起孵育,并使用3,3’二氨基联苯胺(DAB)染色进行显影,以进行蛋白质氧化的
免疫组织化学检测。
活性氧(ROS)与包括癌症,
细胞凋亡,衰老,神经退行性疾病,慢性炎症性疾病,肺部疾病和
心血管疾病在内的病理过程有关(有关综述,请参见参考文献1-4)。活生物体不断暴露于通过正常细胞功能以及环境
因素产生的潜在
有害氧自由基(1,5-7)。然而,这些反应性分子通过抗氧化剂的存在而减轻,因此
生物体在氧化剂和抗氧化剂之间存在微妙的平衡(7-9)。在氧化
应激期间,存在有利于氧化剂的不平衡。其最终结果是自由基能够
攻击和修饰亚细胞成分,包括核酸,脂质和蛋白质(7,10-12)。
蛋白质是反应物种的主要目标之一。蛋白质的氧化会修饰
蛋氨酸、组氨酸和酪氨酸的侧链,并形成半胱氨酸二硫键(16-19)。金属催化的
蛋白质氧化以位点特异性方式在赖氨酸、精氨酸、脯氨酸或苏氨酸
残基处引入羰基(醛和酮)(16,20-22)。蛋白质的氧化修饰可以调节
蛋白质的生化特性,例如酶活性(21-23),
转录因子的DNA结合活性(24-26)和蛋白水解降解的敏感性(12,25-28)。尽管已经提出了蛋白质氧化与衰老之间的
关系(29-31),但对于单个蛋白质的氧化修饰在自由基介导
的过程的病理生理中的
重要性知之甚少。毫不奇怪,蛋白质的羰基修饰已成为
识别氧化应激的关键生物标志物。
应用
OxyIHC氧化应激检测试剂盒包含检测来自各种器官 & 动物物种的各种组织中蛋白质氧化所必需的化学 & 免疫试剂。
研究子类别
神经退行性疾病
老化
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
神经科学
组分
10×清洗缓冲液,1个25 mL瓶
10×抗原修复缓冲液,1个1.25 mL瓶
5×封闭缓冲液,1个2.5 mL瓶
一抗,1个125 mL瓶
DAB-A,1个500 mL瓶
DAB-B,1个12 mL瓶
抗体稀释剂,1个即用型12.5 mL瓶
生物素化二抗,1个即用型12.5 mL瓶
链霉亲和素结合HRP,1个即用型12.5 mL瓶
苏木精,1个即用型12.5 mL瓶
NPH溶液,1个即用型12.5 mL瓶
衍生化对照溶液,1个即用型12.5 mL瓶
储存及稳定性
OxyIHC试剂盒组件应在2-8ºC下储存。如果储存和处理得当,试剂盒组件自接收之日
起6个月内可保持稳定。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
访问文档库
Questions
  1. what antigen retrieval does the kit provide?
    1 answer
    1. This kit ships with an antigen retrieval buffer. The protocol is listed below and is also included in the user guide.
      Please see the following link to access the user guide:
      https://www.emdmillipore.com/product/OxyIHC-Oxidative-Stress-Detection-Kit,MM_NF-S7450#documentation
      Please see the Antigen Retrieval steps below:
      1. Obtain slides with deparaffinized and rehydrated tissue (as indicated in the User Guide).
      2. Perform antigen unmasking of tissue by adding 250 µL of 1X Antigen Retrieval Buffer per slide.
      3. Place a glass coverslip on top of the slide and incubate in a steamer for 20 minutes.
      4. Allow the slide to cool down for 15 minutes at room temperature.
      5. Wash the tissue by incubating it in 250 µL of 1X Wash Buffer for 5 minutes. Repeat the wash 2
      additional times