主要文件
RW0614250
Millipore
增强型膜过滤器
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
别名:
MCE膜滤器,0.5 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品RW0614250监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
质量水平
描述
142 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
参数
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
过滤器直径
142 mm
厚度
200 μm
孔径
0.5 μm pore size
75 % porosity
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
加强型预过滤膜可用于去除各种液体和气体中的污染物。该过滤器具有高的污物保持能力和较低的压降,这使其非常适合在除菌级过滤器之前降低污染物水平。与含有石棉或玻璃纤维的传统预滤材料不同,我们的增强预滤膜是由非脱落材料制成的。这些过滤器将污染物保留在纤维素膜的表面上。
特征&优点:
•具有高污物负载能力的预过滤器可实现更高的通量。
•不脱落的底物不会卸载纤维下游
应用:
在除菌级过滤器之前进行预过滤
滤器类型:滤网过滤器
滤器编码:RW06
应用
0.45 μm膜过滤前的预过滤
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3