文件
QGARDT2X1
Milli-Q
Q-Gard® T2精纯化柱
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed
别名:
Q-Gard® 纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
can produce high resistivity water from purification media
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
容量
≤53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 34 g NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® T2 纯化柱是可更换柱,设计用于去除离子和有机污染物至痕量水平。柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。含用于去除颗粒的微过滤器、用于有机物吸附的活性炭和用于去除离子的混合床离子交换树脂。Q-Gard® T2 纯化柱可与Milli-Q® Advantage A10 / Reference 净水系统一起使用。
應用
去除离子和有机水污染物。
特點和優勢
  • 替换 Q-Gard® 的原装耗材:QGARDT2X1 精纯柱
  • 通过离子交换,活性炭和深度过滤技术产生不含离子和有机污染物的水。
  • 在线提供质量证书。
成分
用于去离子的纯离子交换树脂
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany