文件
PX1507
Supelco
碘化钾
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KI
CAS号:
分子量:
166.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-659-4
蒸汽壓力
1 mmHg ( 745 °C)
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
granular
雜質
≤0.005% Insoluble matter
損耗
≤0.2% loss on drying, 150°C
顏色
white
pH值
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Assay99.0% minBarium (Ba)0.002% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride and bromide (as Cl)0.01% maxColorWhiteFormGranulesHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)3ppm maxIron (Fe)3ppm maxLoss on drying (150°C)0.2% maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)0.001% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C6.0-9.2
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3