文件
PP4502500
Millipore
聚丙烯膜过滤器,孔径45.0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
聚丙烯网滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polypropylene membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
430 μm
孔徑
45.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Millipore聚丙烯过滤器由100%原始聚丙烯介质构成。它们非常适合一般澄清和预过滤应用,包括溶剂、去离子水和生物负荷降低。它们还提供广泛的热相容性。
预过滤器提供高颗粒截留能力,高纳污能力和低压力下降。它们设计用于过滤有机溶剂,但也可以用于-一旦用酒精适当润湿-过滤水溶液。
特征&优点:
•与腐蚀性溶剂兼容
•预过滤器具有高纳污能力
应用:
一般预过滤和澄清,适用于有机溶剂
滤器类型:滤网
过滤器编码:PP45
應用
  • 大颗粒去除
  • 污染分析
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。