主要文件
PLHK09005
Millipore
超滤盘,100 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 90 mm
别名:
再生纤维素膜滤器,100 kDa NMWCO
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$389.00
$389.00
预计发货时间2025年2月25日详情
选择尺寸
变更视图
5 EA
$389.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
$389.00
预计发货时间2025年2月25日详情
材料
regenerated cellulose membrane
品質等級
製造商/商標名
Ultracel®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
過濾器直徑
90 mm
過濾面積
63 cm2
基質
Ultracel®
孔徑
100 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
滤器类型:超滤
滤器编码:PLHK
用您所选择的滤膜组装Amicon搅拌式过滤器。圆片型超滤膜有Ultracel再生纤维素和Biomax聚醚砜(PES)。这些滤膜有各种孔径 & 直径可供选择。
要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,建议使用Ultracel再生纤维素膜Ultracel滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA或其他大分子具有最低吸附率,从而保证了最高的截留率。
要对数量更大、浓度更高的样品(例如血清、血浆或条件化的组织培养基)进行浓缩或脱盐,建议使用Biomax PES滤膜。
微滤 Durapore PVDF圆片的孔径分别为0.1 µm、0.22 µm和0.45 µm,直径分别为63.5 mm和75 mm。
特点 & 优势:
•圆盘直径包括:25、44.5、47、63.5、76、90 和 150mm
•Ultracel、Durapore 和 Biomax 滤膜均具有多种孔径,可满足您的分离要求
•与 Amicon 搅拌式过滤器兼容
应用:
浓缩,缓冲液交换,脱盐
设备配置:圆片型超滤膜
應用
100 kDa NMWL,Ultracel再生纤维素,直径 90 mm
聯結
替代品:14451
法律資訊
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1