主要文件
PLCC04710
Millipore
超滤盘,5 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 47 mm
别名:
再生纤维素膜滤器,5 kDa NMWCO
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品PLCC04710监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
物料
regenerated cellulose membrane
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Ultracel®
技术
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
17.3 cm2
基质
Ultracel®
孔径
5 kDa NMWCO
运输
ambient
一般描述
滤器类型:超滤
滤器编码:PLCC
用您所选择的滤膜组装Amicon搅拌式过滤器。圆片型超滤膜有Ultracel再生纤维素和Biomax聚醚砜(PES)。这些滤膜有各种孔径 & 直径可供选择。
要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,建议使用Ultracel再生纤维素膜Ultracel滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA或其他大分子具有最低吸附率,从而保证了最高的截留率。
要对数量更大、浓度更高的样品(例如血清、血浆或条件化的组织培养基)进行浓缩或脱盐,建议使用Biomax PES滤膜。
微滤 Durapore PVDF圆片的孔径分别为0.1 µm、0.22 µm和0.45 µm,直径分别为63.5 mm和75 mm。
特点 & 优势:
•圆盘直径包括:25、44.5、47、63.5、76、90 和 150mm
•Ultracel、Durapore 和 Biomax 滤膜均具有多种孔径,可满足您的分离要求
•与 Amicon 搅拌式过滤器兼容
应用:
浓缩,缓冲液交换,脱盐
设备配置:圆片型超滤膜
应用
5 kDa NMWL,Ultracel再生纤维素,直径 47 mm
法律信息
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1