主要文件
PEZGS0496
Millipore
Millicell® EZ载玻片
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 96/pk, sterile
别名:
4孔载玻片, 细胞培养玻片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
价格与库存信息目前不能提供
材料
polypropylene wells
polystyrene lid (and slide holder)
soda-lime glass slide
無菌
ethylene oxide treated
sterile
特點
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
包裝
pack of 96 (6 boxes, 16 units/box)
製造商/商標名
Millicell®
技術
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
長度 × 寬度 × 高度
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
尺寸
4 wells
孔表面積
1.7 cm2
孔容積
500-1700 μL
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell® EZ SLIDE允许用户在显微镜载玻片上直接生长、固定和染色细胞。分析之前,不需要拆卸单元或将细胞从一个设备转移到另一个设备。聚丙烯孔可以抵抗大多数固定剂,因此细胞可以在载玻片上生长,并在孔中染色。染色后,显微镜载玻片可以轻松去除,只需按下单元的四个侧面标签,将孔板从载玻片上提起即可。这种简单的载玻片移除降低了损坏细胞的风险,不需要专用工具将孔板从载玻片移除。盖板上的凸角便于在培养箱中堆叠多个单元,或者可以在随附的托盘中进行培养。
準備報告
  1. 根据首选方案对细胞进行培养、固定和染色。
  2. 要使用显微镜载玻片,请在平整物体表面按下 Millicell® EZ SLIDE并用拇指用力按下四个卡扣。拆下盖子。向下按住载玻片将孔向上移除。从支架上拆下载玻片。
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Mathilde Coustets et al.
Biomaterials, 241, 119908-119908 (2020-03-04)
The epithelial ovarian cancer is one of the most lethal gynecological malignancy due to its late diagnostic and many relapses observed after first line of treatment. Once diagnose, the most important prognostic factor is the completeness of cytoreductive surgery. To
相关内容
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.