材料
PVC
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
長度
325 mm ± 1
寬度
30.0 mm ± 1.0
厚度
30 μm ± 1
應用
sterile sampling
相容性
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany