Merck
所有图片(4)
主要文件
MZHAWG101
Millipore
膜过滤系统
Microfil® with EZ-Pak®
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
别名:
Microfil®和EZ-Pak®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
产品MZHAWG101监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
描述
General microbiological analysis
无菌性
sterile; ethylene oxide treated
特点
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
制造商/商品名称
Microfil® with EZ-Pak®
参数
100 mL sample volume
过滤器直径
47 mm
漏斗容量
100 mL
基质
MF-Millipore
孔径
0.45 μm pore size
输入
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
适用性
suitable for microbiology
应用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Microfil®过滤器和EZ-Pak®滤膜的组合是一种易用、快速且准确的系统,用于对饮料和饮用水进行常规微生物分析。为了获得最大的便利和效率,请将 EZ-Pak®系统与Microfil®过滤装置结合使用。Microfil®过滤系统是常规微生物检测的简单可靠的解决方案。这些即用型 100 mL Microfil®漏斗带有 0.45 μm 的孔径,白色网格 EZ-Pak®过滤系统,无需在每次测试后进行清洗和灭菌,从而使设备操作更容易且能有效地捕获细菌。Microfil®漏斗的推合座设计可紧密密封多联支架,而无需夹钳或O型圈。与传统的换膜过滤器不同,它消除了膜/漏斗界面处的不完全密封,从而使生物体得以持续恢复。
应用
Microfil®和EZ-Pak®滤膜的组合适于临床、化妆品、环境、工业质量控制、制药和饮料食品行业应用。通过膜滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
特点和优势
  • 方便易用
  • 已灭菌的即用型设备 - 节省时间和费用
  • 减少实验室工作量
  • 表面积更大,过滤速率更高
原理
真空
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
访问文档库
相关内容
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review