主要文件
MXSMBPA48
Millipore
Milliflex Cassette prefilled with Baird Parker Agar
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
形狀
plate (pre-poured agar)
儲存期限
6 mo.
特點
ready-to-use
包裝
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
製造商/商標名
Milliflex®
顏色
opalescent yellow-brown
輸入
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH值
6.8±0.2 (25.0 °C)
應用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex®
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
2-8°C
適合性
Staphylococcus spp.
培養基
Baird Parker 琼脂
分析報告
QC organisms
S. aureus (ATCC 6538)
大肠埃希菌 (ATCC 25922)
奇异变形杆菌 (ATCC 12453)
Target Microorganisms: 葡萄球菌属
典型的金黄色葡萄球菌菌落为黑色。 如果其它微生物生长,菌落为白色至棕色
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2