主要文件
MXPPLUS02
Millipore
Milliflex Plus泵双头套件
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
制造商/商品名称
Milliflex®
输入
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
应用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
运输
ambient
一般描述
紧凑型 Milliflex Plus 真空泵简化了过滤步骤,从而加速了质量控制测试过程。Milliflex 过滤器单元和 Milliflex Plus 真空泵一起提供了一个集成解决方案,可在高通量生产环境中提供可靠、准确的结果。
消毒过程简单,因此给工作流造成的中断达到了最小。要获得更大的处理量,单个操作人员可安装和使用最多为三台 Milliflex PLUS 泵的高容量工作站。测试表明,3 台 Milliflex PLUS 泵比 6 联装置更快。
支持与服务
{HCompany} 提供技术支持和全面的服务,可帮助您节省质量控制资源,并使 MilliFlex Plus Pump Double 装置在日常测试过程中的实施变得容易。我们经验丰富的团队将为您提供帮助。
您也可以联系当地的销售代表。
应用
啤酒,瓶装水,化妆品,药品分析,微生物含量测试,水质监测
法律信息
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany