主要文件
MSP010013
Millipore
Durapore Millipak 屏障过滤器 200,0.22 µm,疏水性/亲水性,TC/TC
Millipak® Barrier 200
别名:
亲水/疏水Durapore® 0.22 µm,Millipak® Barrier 200囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品MSP010013监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PVDF
质量水平
描述
hydrophobic/hydrophilic
无菌性
irradiated
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
Millipak® Barrier 200
特点
hydrophilic
hydrophobic
制造商/商品名称
Durapore®
技术
sterile filtration: suitable
长度
6.1 in.
宽度
3.0 in.
过滤面积
1000 cm2
入口接头直径
1.5 in.
出口接头直径
1.5 in.
杂质
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm
配件
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般描述
设备配置:胶囊
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
分析说明
细菌截留
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany