主要文件
MPE010025
Millipore
Microcon® 离心过滤器
MWCO 10 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
别名:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
物料
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
无菌性
non-sterile
产品线
Microcon®
特点
holdup volume> 10 μL
参数
0.5 mL sample volume
长度
4.5 cm (1.8 in.)
直径
12.3 mm
过滤面积
0.32 cm2
孔径
10 kDa MWCO
一般描述
滤器类型:超滤
使用可容纳1.5 mL试管的任何离心机,简单有效地浓缩和脱盐任何大分子溶液。
配备Biomax滤膜,Microcon®过滤装置的优势:
  • 反转离心法可得到最高的回收率,即使是微量样品
  • 可以方便地将滤过液或浓缩液样品储藏于标准离心管中
  • 浓缩倍数高达100倍
适用样品:
  • 植物
应用
这款0.5 mL超滤离心管借助10kDa截留分子量(NMWL)滤膜可以进行生物分子浓缩。Microcon®超滤离心管适合用于浓缩&脱盐。
特点和优势
  • 采用反转离心法,即使小量样品也有高收率,至少可浓缩20倍
  • Biomax滤膜
  • 处理快速
外形
色码:紫色
法律信息
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany