主要文件
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
价格与库存信息目前不能提供
AC/DC输入
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
质量水平
400
EQ1
物料
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
参数
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
高度
54.3 cm (21.4 in.)
宽度
61 cm (24 in.)
电缆长度
250 cm (98.4 in.)
深度
21 cm (8.3 in.)
重量
23 kg (51 lb)
配件
connector (separate types for each country)
相容性
for use with MOBIUS® MIX500
产品规格
IP Class 65. Cabinets are CE classified
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany