Merck
所有图片(5)
主要文件
MABT397
Sigma-Aldrich
CEACAM1/CD66a抗体,克隆B3-17
clone B3-17, from mouse
别名:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
B3-17, monoclonal
种属反应性
human
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CEACAM1(634)
一般描述
CEACAM1(癌胚抗原相关粘附分子1)被认为是免疫球蛋白超家族成员,也是已知的上皮肿瘤抑制因子和血管生成生长因子。它与肌动蛋白基细胞骨架有关CEACAM1 也是多种人粘膜病原性细菌的细胞受体。CEACAM1活性的丧失与结肠直肠癌的发展有关。
免疫原
重组人CEACAM1/CD66a。
应用
ELISA分析:10 µg/mL的代表性批次通过ELISA检测到人CEACAM1/CD66a(由德国杜伊斯堡-埃森大学的B. Singer博士提供)。
流式细胞术分析:10 µg/mL的代表性批次在转染的HeLa细胞表面检测到外源性表达的人CEACAM1/CD66a(由德国杜伊斯堡-埃森大学的B. Singer博士提供)。
免疫细胞化学分析:10 µg/mL的代表性批次在HT-29人结直肠癌细胞表面检测到CEACAM1/CD66a(由德国杜伊斯堡-埃森大学的B. Singer博士提供)。
免疫组化分析:10 µg/mL的代表性批次在人空肠组织中检测到CEACAM1/CD66a免疫反应性(由德国杜伊斯堡-埃森大学的B. Singer博士提供)。
蛋白印迹分析:10 µg/mL的代表性批次在转染细胞裂解物中检测到外源性表达的人CEACAM1/CD66a胞外结构域Fc融合蛋白(由德国杜伊斯堡-埃森大学的B. Singer博士提供)。
流式细胞分析:代表性批次,无论是未偶联的还是FITC偶联的,均在人外周血幼ï稚细胞和记忆B细胞表面检测到CECAM1免疫反应性(Khairnar, V., et al. (2015).Nat. Commun.6:6217; Seifert, M., et al. (2015).Proc. Natl. Acad. Sci. 112(6):E546-555)。
免疫细胞化学分析:代表性批次在经聚(I:C)或干扰素刺激的正常人支气管上皮(NHBE)细胞表面检测到CEACAM1/CD66a诱导性表达(Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85)。
流式细胞术分析:代表性批次在饥饿2天的人上皮细胞(HT29、T102/3)和内皮细胞(AS-M.5)以及源自这些细胞的多泡体(MVB)表面检测到CEACAM1/CD66a表达(Muturi H.T., et al. (2013) PLoS One.8(9):e74654)。
免疫细胞化学分析:通过间接免疫荧光染色,代表性批次在正常人支气管上皮(NHBE)细胞表面检测到CEACAM1/CD66a免疫反应性(Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85)。
免疫组化分析:代表性批次在石蜡包埋的人肺癌组织切片中检测到CEACAM1/CD66a(Klaile, E., et al. (2013) Respir Res. 14:85)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在饥饿2天的AS-M.5人内皮细胞和源自AS-M.5的多泡体(MVB)中检测到CEACAM1/CD66a(Muturi H.T., et al. (2013) PLoS One.8(9):e74654)。
这种CEACAM1/CD66a抗体(克隆B3-17)经验证可用于ELISA、流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组化和蛋白质印迹法检测人CEACAM1/CD66a。
质量
通过蛋白质印迹对HepG2细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体在10 µg HepG2细胞裂解液中检测到CEACAM1/CD66a。
目标描述
观测值〜160 kDa。由于糖基化作用,靶标条带大小大于计算分子量,即57.56/53.80 kDa(前体/成熟同工型1;BGPa,CEACAM1-4L,TM1-CEA),45.95/42.19 kDa(前体/成熟同工型2;BGPg,CEACAM1-4C1),35.30/31.54 kDa(前体/成熟同工型3;BGPh,CEACAM1-3),38.58/34.81 kDa(前体/成熟同工型4;BGPi,CEACAM1-3C2),50.35/46.58 kDa(前体/成熟同工型5;BGPy,CEACAM1-3AL),46.91/43.15 kDa(前体/成熟同工型6;BGPb,CEACAM1-3L,TM2-CEA),27.43/23.67 kDa(前体/成熟同工型7;BGPx,CEACAM1-1L),50.52/46.76 kDa(前体/成熟同工型8;BGPc,CEACAM1-4S,TM3-CEA),43.06/39.30 kDa(前体/成熟同工型9;BGPz,CEACAM1-3AS),51.15/47.38 kDa(前体/成熟同工型10),39.87/36.11 kDa(前体/成熟同工型11;BGPd,CEACAM1-3S)。在某些裂解物中可能观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Marc B Bechmann et al.
Oncotarget, 11(43), 3886-3899 (2020-11-17)
CEACAM5 is overexpressed in many primary breast carcinomas. However, the exact role of CEACAM5 in breast cancer tumorigenesis remains unresolved. Here, we examined a repository of 110 cryopreserved primary breast carcinomas by immunohistochemistry to assess the distribution of CEACAM5 in