主要文件
MABS1709
Sigma-Aldrich
R-Spondin 2抗体,克隆14C7.1
clone 14C7.1, from mouse
别名:
Roof plate-specific spondin-2, hRspo2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
14C7.1, monoclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... RSPO2(340419)
一般描述
R-spondin-2(UniProt:Q6UXX9;又称顶板特异性脊椎蛋白2、hRspo2)在人体内由RSPO2(又称UNQ9384/PRO34209)基因(基因ID:340419)编码。R-spondin-2是一种分泌蛋白,通过充当LGR受体的配体激活经典Wnt信号通路。在与LGR受体(LGR4、LGR5或LGR6)结合后,这些受体与磷酸化LRP6和卷曲受体结合,后者被胞外Wnt受体激活。这些事件触发经典Wnt信号通路,增加靶基因表达。R-spondin-2还通过充当ZNRF3的抑制剂来调节经典Wnt/β-连环蛋白依赖性通路和非经典Wnt信号通路,ZNRF3是E3泛素蛋白连接酶,是Wnt信号途径的重要调节因子。在人体内,R-Spondin 2在成人肠和肺等起源于内胚层的器官中表达,据报道在涉及这些器官的肿瘤中表达下调。在胚胎小鼠中,它在海马体和发育的骨骼中大量表达。
特异性
克隆14C7.1可特异性检测人R-spondin-2。它靶向C端74个氨基酸内的表位。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于人R-Spondin 2 C端的74个氨基酸。
应用
R-Spondin 2抗体(克隆14C7.1,货号MABS1709)是一种特异性靶向R-Spondin 2(RSPO2)的小鼠单克隆抗体,经测试可用于免疫组化(石蜡切片)和蛋白质印迹。
免疫组化分析:该抗体的1:250稀释液在人胰腺、人肾脏和人骨髓组织中检测到RSPO2。
研究类别
信号传导
质量
通过重组小鼠EBI3蛋白的蛋白质印迹法进行评估。
蛋白质印迹分析:0.02 µg/mL的该抗体检测到0.05 µg人重组R-spondin 2蛋白。
目标描述
观察值为〜35 kDa;计算值为28.31 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1