文件
MABS1274
Sigma-Aldrich
抗-GPX4抗体,克隆1B4
clone 1B4, from rat
别名:
Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, GPx-4, GSHPx-4, mtPHGPx, PHGPx, Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snGPx, Sperm nuclei glutathione peroxidase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B4, monoclonal
物種活性
mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Gpx4(625249)
一般說明
磷脂氢过氧化物谷胱甘肽过氧化物酶,线粒体(EC 1.11.1.12;UniProt O70325;也称为GPx-4、GSHPx-4、mtPHGPx、PHGPx、线粒体磷脂氢过氧化物谷胱甘肽过氧化物酶、snGPx、精子核谷胱甘肽过氧化物酶)由鼠物种的Gpx4基因编码(基因ID 625249)。Gpx4是过氧化物酶的谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)家族的成员,该酶通过将脂质氢过氧化物还原为其相应的醇并通过将游离过氧化氢还原为水来保护细胞免受氧化损伤。已在人类中鉴定出八种谷胱甘肽过氧化物酶成员(GPx1-8)。转基因小鼠中可诱导的Gpx4基因敲除揭示了Gpx4在维持适当的肾脏功能中的重要作用,而Gpx4的消耗导致体内肾小管上皮细胞大量死亡。而最丰富的哺乳动物GPx为GPx1,其形成四聚体,而GPx4以单体形式存在。三种交替剪接的GPx4亚型来自相同的GPx4基因,胞质(也称为短形式)、线粒体(也称为长形式)和核形式。短形式在胚胎和成年组织中以不同程度普遍表达,而其他两种形式的表达仅限于睾丸,在睾丸中它们在雄性配子发生过程中发挥重要作用。
特異性
与线粒体(UniProt O70325-1)、细胞质(UniProt O70325-2)和核(Q91XR9-1)亚型反应。
免疫原
对应于小鼠GPX-4的C末端序列的KLH偶联的线性肽。
表位:C末端
應用
抗GPx4抗体,克隆1B4是针对GPx4的抗体,用于免疫细胞化学、免疫组织化学、蛋白质印迹。
研究子类别
氧化应激
研究类别
信号传导
蛋白质印迹分析:在羟基他莫昔芬/Tam处理表达MERCreMER的小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)PFa1(flox/flox)-MerCreMer后,一个代表性批次检测到GPx-4表达下调,其最后三个Gpx4外显子侧翼为loxP位点(Seiler,A.,et al.(2008).Cell Metab.;8(3):237-248)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到他莫昔芬/Tam饲喂的转基因小鼠(CreERT2;Gpx4fl/fl)的肾脏组织提取物中GPx-4表达下调,该小鼠表达Cre-ERT2,并且两个Gpx4等位基因均位于loxP位点的两侧(Friedmann Angeli,JP等)(2014).Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191)。
蛋白质印迹分析:在羟基他莫昔芬/Tam处理衍生自表达Cre-ERT2且两个Gpx4等位基因均位于loxP位点两侧的转基因小鼠(CreERT2;Gpx4fl/fl)的肺成纤维细胞后,一个代表性批次检测到GPx-4表达下调(Friedmann Angeli, J.P., et al.(2014).Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在原代(HRPEitC)和转化(HK-2)人肾小管上皮细胞中检测到高GPx-4表达(Friedmann Angeli,J.P.,et al.(2014).Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在低聚甲醛固定、石蜡包埋的小鼠睾丸切片中检测到GPx-4表达(由Dr.Marcus Conrad,Helmholtz Zentrum München,Germany提供)。
免疫组织化学分析:当与野生型对照相比时,一个代表性批次在来自GPX-4-敲除小鼠的低聚甲醛固定、石蜡包埋的睾丸切片中检测到下调的GPx-4表达(Schneider,M.,et al.(2009).FASEB J. 23(9):3233-3242)。
免疫细胞化学分析:当通过荧光免疫细胞化学与野生型对照相比时,一个代表性批次检测到来自Gpx4-敲除小鼠的低聚甲醛固定的Triton X-100透性化附睾精子中GPx-4表达下调(Schneider,M.,et al.(2009).FASEB J. 23(9):3233-3242)。
品質
通过免疫细胞化学在MEF1细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:4.0 µg/mL该抗体在MEF1细胞中检测到GPx-4。
標靶描述
计算分子量~19 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Jumpei Ito et al.
eLife, 10 (2021-02-03)
Heart failure is a major public health problem, and abnormal iron metabolism is common in patients with heart failure. Although iron is necessary for metabolic homeostasis, it induces a programmed necrosis. Iron release from ferritin storage is through nuclear receptor