文件
MABF1969
Sigma-Aldrich
谷胱甘肽过氧化物酶4,克隆Mab63-1
clone Mab63-1, from mouse, purified by affinity chromatography
别名:
Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase cytosolic, cGPx4, PHGPx, Glutathione peroxidase 4, GPx-4, GSHPx-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Mab63-1, monoclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPX4(2879)
一般說明
胞质磷脂氢过氧化物谷胱甘肽过氧化物酶(UniProt:P36969-2;又称PHGPx、谷胱甘肽过氧化物酶4、GPx-4、GSHPx-4)在人体内由GPX4基因(基因ID:2879)编码。已经描述了三种功能不同的GPx4同工酶,分别称为mGPx4(线粒体)、cGPx4(胞质)和nGPx4(核)。它们起源于同一个GPX4基因。
胞质同工型在大多数哺乳动物细胞中普遍以中等水平表达。另一方面,线粒体和核同工型在精子样细胞中过表达。克隆Mab63-1可特异性识别人类的cGPx4及其在小鼠中的直系同源物。但是,它不能识别大鼠GPx4。Gpx4被认为是一种兼职蛋白,与抗氧化防御、基因表达调控和程序性细胞死亡有关,也是精子发生中的结构蛋白。据报道,纯合GPx4缺陷小鼠在E7.5之前在子宫内死亡。同样,表达催化失活的GPx4变体(Sec46Ala/Ser突变体)的纯合小鼠在胚胎发生的第7天之后无法存活。但是,它不会影响细胞中Ago2的稳定性。(参考文献:Borchert, A., et al (2010).Immunol. Lett.133 (2); 85-93)。
特異性
克隆Mab63-1可特异性检测人和鼠细胞中的胞质谷胱甘肽过氧化物酶4。它靶向N端区域6个氨基酸的最小表位。
免疫原
His标记的纯化重组人胞质谷胱甘肽过氧化物酶4。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在人睾丸和小鼠睾丸组织中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4。
免疫沉淀分析:代表性批次在免疫沉淀应用中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4(Borchert, A., et. al. (2010).Immunol Lett.133(2):85-93)。
免疫组织化学分析:代表性批次在免疫组化应用中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4(Borchert, A., et. al. (2010).Immunol Lett.133(2):85-93; Brutsch, S.H., et. al. (2015).Antioxid Redox Signal.22(4):281-93)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4(Brutsch, S.H., et. al. (2015).Antioxid Redox Signal.22(4):281-93; Borchert, A., et. al. (2010).Immunol Lett.133(2):85-93)。
斑点印迹分析:代表性批次在斑点印迹应用中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4(Borchert, A., et. al. (2010).Immunol Lett.133(2):85-93)。
电子显微镜分析:代表性批次在电子显微镜应用中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4(Brutsch, S.H., et. al. (2016).J. Biol. Chem. 291(45):23578-23588)。
研究类别
炎症 & 免疫学
谷胱甘肽过氧化物酶4(克隆Mab63-1,货号MABF1969)是一种检测胞质谷胱甘肽过氧化物酶4的小鼠单克隆抗体,经测试可用于斑点印迹、电子显微镜、免疫组化(石蜡切片)、免疫沉淀和蛋白质印迹。
品質
通过蛋白质印迹法对转染Gpx4的HEK293细胞进行了评估。
蛋白印迹分析:2 µg/mL的该抗体在转染Gpx4的HEK293细胞裂解液中检测到谷胱甘肽过氧化物酶4。
標靶描述
观察值为〜19 kDa;计算值为19.53 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2a,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Marlena Rademacher et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Among the eight human glutathione peroxidase isoforms, glutathione peroxidase 4 (GPX4) is the only enzyme capable of reducing complex lipid peroxides to the corresponding alcohols. In mice, corruption of the Gpx4 gene leads to embryonic lethality and more detailed expression