主要文件
MABS1183
Sigma-Aldrich
抗骨膜素抗体,克隆5B2.3
clone 5B2.3, from mouse
别名:
Periostin, OSF-2, Osteoblast-specific factor 2, PN
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
5B2.3, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... POSTN(10631)
一般描述
骨膜蛋白(UniProt Q15063;也称为 OSF-2,成骨细胞特异性因子 2,PN)由人 POSTN(也称为 PSF2)基因(基因 ID 10631)编码。骨膜蛋白是一种细胞外基质(ECM)蛋白,主要在富含胶原蛋白的纤维结缔组织中表达,包括心脏瓣膜、腱、软骨膜、骨膜和牙周膜(PDL)。骨膜蛋白在组织/器官发育/修复和炎症过程中的重塑过程中起重要作用。研究表明,源自成纤维细胞的骨膜蛋白可诱导角质形成细胞分化和增殖。骨膜蛋白是表皮增生的介质,在特应性皮炎(AD)和牛皮癣患者的真皮中高表达。据报道,在急性或慢性肝炎患者中,骨膜蛋白水平上调,并且与血清 TGF-1 和 TGF-2 水平密切相关。PDL-POSTN 剪接的同工型主要在 PDL 中表达,它以更高的亲和力结合整联素 v 3,并诱导整联素 v 3 黏着斑激酶(FAK)信号通路的强烈激活。骨膜蛋白产生时具有一个信号肽(aa1-21),将其去除会产生具有 N 端富含半胱氨酸的 EMI(aa40-94)结构域和四个 asciclin I 或 FAS1 结构域(aa7-230、234-365、368-492、496-628)。选择性剪接产生具有组织特异性表达模式的多个 C 末端结构域变体。
特异性
克隆 5B2.3 表位位于 FAS1 结构域的 C 末端区域内。免疫原覆盖的区域在亚型 1(OSF-2OS)、2(OSF-2p1)和 5 中 100% 存在,但在剪接的亚型 3、4(PDL-POSTN)、6 和 7 中部分缺失。克隆 5B2.3 可能对后面这些亚型具有免疫反应性,但尚未得到证实。
免疫原
具有 GST 标签的重组人骨膜蛋白 C 末端片段。
应用
使用该小鼠单克隆抗骨膜蛋白(克隆 5B2.3,货号 MABS1183,经过验证可用于免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹)检测骨膜蛋白。
免疫组化分析:在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体 IgG2a。
研究类别
信号传导
质量
通过蛋白质印迹在人胃组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg 人胃组织裂解液中检测到骨膜蛋白。
目标描述
观测值~78-93 kDa宽条带外观与一种或多种剪接同工型的差异糖基化物质的检测结果相一致。计算得出的分子量:90.96/87.021/84.67/81.50/88.07/81.17/78.00 kDa (成熟亚型 1/2/3/4/5/6/7)和 93.31/87.02/87.25/83.85/90.42/83.53/80.36 kDa(亚型 1/2/3/4/5/6/7 前体形式)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
在含有 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆抗体 IgG2a。
形式:纯化的
蛋白质 G 纯化。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1