主要文件
MABF985
Sigma-Aldrich
抗嗜酸性粒细胞源神经毒素抗体,克隆6D1.5 / A5
clone 6D1.5/A5, from mouse
别名:
Non-secretory ribonuclease, Eosinophil-derived neurotoxin, Ribonuclease 2, Ribonuclease US, RNase 2, RNase UpI-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
6D1.5/A5, monoclonal
种属反应性
human
技术
ELISA: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... RNASE2(6036)
一般描述
非分泌型核糖核酸酶(EC 3.1.27.5; UniProt P10153;也称为嗜酸性粒细胞衍生的神经毒素、核糖核酸酶 2、核糖核酸酶 US、RNase 2、RNase UpI-2)由人 RNASE2(也称为 EDN、RAF3、RNS2)基因(基因 ID 6036)编码。主要的碱性蛋白(MBP)、嗜酸性粒细胞阳离子蛋白(ECP)、嗜酸性粒细胞衍生神经毒素(EDN)和嗜酸性粒细胞过氧化物酶(EPO)是嗜酸性粒细胞效应分子,与宿主防御、免疫调节反应以及过敏和炎症反应有关。这些高度阳离子化的蛋白预先储存在嗜酸性粒细胞次级颗粒中,并在细胞裂解过程中或在“碎片状坏死”过程中通过囊管结构的复杂系统释放到完整的膜结合颗粒中。活化标记 CD69 的嗜酸性粒细胞计数和嗜酸性粒细胞表面表达与 MBP、EDN 和 EPO 的血清浓度显着相关,但研究表明它们与 ECP 水平无关。另一方面,与正常供体相比,嗜酸性粒细胞计数正常的嗜酸性粒细胞疾病患者的 MBP、ECP、EDN 和 EPO 浓度显着增加。因此,在疾病诊断中检测 MBP、ECP、EDN 和 EPO 水平比单独检测嗜酸性粒细胞计数提供了更好的预测指标。EDN 产生时带有一个信号肽(aa1-27),去除该信号肽会产生成熟的(aa28-161)蛋白。
特异性
通过蛋白质印迹分析表明,克隆 6D1.5/A5 与 EDN 特异性反应,但与其他颗粒蛋白没有特异性反应(Makiya, M.A., et al. (2014).J. Immunol. Methods.411:11-22)。
免疫原
纯化的人 EDN
应用
抗嗜酸性粒细胞衍生的神经毒素抗体,克隆 6D1.5/A5 是针对嗜酸性粒细胞衍生的神经毒素的抗体,用于蛋白质印迹、ELISA、多路复用。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症&免疫学
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的代表性批次在 50 µg 人肝和肺组织裂解液中检测到嗜酸性粒细胞来源的神经毒素。
ELISA 分析:使用代表性批次作为捕获抗体,通过夹心 ELISA 检测纯化的人 EDN 以及患有嗜酸性粒细胞疾病的个体的血清样品中的 EDN(Makiya, M.A., et al. (2014).J. Immunol. Methods.411:11-22),
多重分析:在基于微珠的多重分析中,一个代表性批次用作捕获抗体,检测纯化的人 EDN 以及健康供体和嗜酸性粒细胞疾病个体的血清样品中的 EDN。事先对血清样品进行还原和烷基化(分别通过 DTT 和碘乙酰胺)会导致 EDN 含量更高(Makiya, M.A., et al. (2014).J. Immunol. Methods.411:11-22),
质量
通过蛋白质印迹对人脾组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 50 µg 人脾组织裂解液中检测到嗜酸性粒细胞来源的神经毒素。
目标描述
观测值〜20 kDa。由于糖基化作用,目标条带似乎大于计算的分子量 18.35 kDa(前体)和 15.46 kDa(成熟)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash