MABF977
抗ICOS / CD278抗体,克隆C398.4A
clone C398.4A, from hamster(Armenian)
别名:
Inducible T-cell costimulator, Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, CCLP, CD278, CD28 and CTLA-4-like protein, CD28-related protein 1, CRP-1, H4
About This Item
推荐产品
生物来源
hamster (Armenian)
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
C398.4A, monoclonal
种属反应性
mouse, human
种属反应性(根据同源性预测)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ICOS(29851)
mouse ... Icos(54167)
一般描述
特异性
免疫原
应用
流式细胞术分析:一个代表性的批次检测到鼠 L 细胞成纤维细胞表面上外源转染的人 ICOS 的表面表达。克隆 C398.4A 和另一个 ICOS mAb(克隆 F44)互相竞争 PHA 活化的人外周血 T 细胞的表面染色(Buonfiglio, D., et al. (2000).Eur. J. Immunol. 30(12):3463-3467)。
流式细胞术分析:一个代表性批次在使用 PHA 刺激后分离的人 PBMC 中检测到 ICOS/CD278(hpH4;人推定的小鼠 H4 同系物)阳性细胞群体大大增加(Buonfiglio, D., et al. (1999).Eur. J. Immunol. 29(9):2863-2874)。
流式细胞术分析:一个代表性批次免疫染色 D10.G4.1 鼠 TH2 细胞,以及从小鼠脾脏新鲜分离得到的活化但非静止的 T 和 B 细胞(Redoglia, V., et al. (1996).Eur. J. Immunol. 26(11):2781-2789)。
免疫细胞化学分析:通过免疫荧光显微镜观察,一个代表性批次免疫染色了 H4(ICOS/CD278)免疫反应性,与 D10.G4.1 鼠 TH2 细胞表面上的 TCR mAb 3D3 免疫反应共封顶(Redoglia, V., et al. (1996).Eur. J. Immunol. 26(11):2781-2789)。
免疫组化分析:一个有代表性的批次对丙酮固定的冷冻人反应性淋巴结切片中的 hpH4-(ICOS/CD278)阳性淋巴细胞膜进行了免疫染色,而大多数肿瘤细胞在 PTCL-U(外周 T 细胞淋巴瘤,未指明)和血管免疫母细胞 T 细胞淋巴瘤切片中均显示了胞质 hpH4 染色(Buonfiglio, D., et al. (1999).Eur. J. Immunol. 29(9):2863-2874)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次免疫沉淀并耗尽来自人 T 细胞淋巴瘤 HuT 78 细胞裂解液中的 ICOS(Buonfiglio, D., et al. (2000).Eur. J. Immunol. 30(12):3463-3467)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次从 PHA 激活的人外周血(PB)T 细胞中免疫沉淀的 H4(ICOS/CD278),为约 55-70 kDa 糖基化二聚体形式(Buonfiglio, D., et al. (1999).Eur. J. Immunol. 29(9):2863-2874)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次从 D10.G4.1 鼠 TH2 细胞中免疫沉淀了 H4(ICOS/CD278),为糖基化的二聚体形式(Redoglia, V., et al. (1996).Eur. J. Immunol. 26(11):2781-2789)。
炎症&免疫学
质量
流式细胞术分析:0.1 µg 的该抗体在 PHA 活化(5 µg/mL,37°C,72 小时)的人 PBMC 表面检测到 ICOS/CD278 免疫反应性。
目标描述
外形
储存及稳定性
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他说明
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2