主要文件
MABF1079
Sigma-Aldrich
小鼠IgG2b阴性对照,克隆MPC-11抗体
clone MPC-11, from mouse, purified by affinity chromatography
别名:
Immunoglobulin G2b, IgG2b
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
克隆
MPC-11, monoclonal
纯化方式
affinity chromatography
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG2b
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
MPC-11免疫球蛋白可用作亚型匹配的对照。MPC-11免疫球蛋白具有未知的结合特异性,并用作小鼠IgG2b抗体的亚型对照。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
应用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
该小鼠单克隆小鼠IgG2b阴性对照,克隆MPC-11,目录号MABF1079经验证可用于流式细胞术。
外形
亲和色谱法
纯化的小鼠单克隆抗体,含有10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.09% NaN3,pH7.2。通过亲和层析从组织培养上清液中纯化该单克隆抗体。
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
注意:建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg