主要文件
MABD55
Sigma-Aldrich
抗-TERT(人)抗体,克隆2C4
clone 2C4, from mouse
别名:
Telomerase reverse transcriptase, HEST2, Telomerase catalytic subunit, Telomerase-associated protein 2, Short name=TP2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品MABD55监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2C4, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgMκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TERT(7015)
一般描述
人端粒酶反转录酶(hTERT)是端粒酶的催化亚基。它还负责将TTAGGG重复序列添加到染色体的端粒末端,这对于维持细胞永生性很重要。在大多数正常人细胞中,hTERT的表达非常低。另一方面,在不同病理和起源的人类肿瘤中,超过90%的人端粒酶表达上调,使hTERT成为癌症相关靶点。
免疫原
对应于人TERT的全长重组蛋白。
应用
免疫沉淀分析:一个代表性批次被独立实验室用于检测HeLa细胞中的TERT(Masutomi,K.,et al.(2003).Cell, Vol. 114:241–253)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次被独立实验室用于检测HeLa细胞、BJ和WI-38成纤维细胞中的TERT(Masutomi,K.,et al.(2003).Cell, Vol. 114:241–253)。
抗TERT(人)抗体,克隆2C4是用于WB、IC & IP的抗TERT(人)抗体。
质量
通过蛋白质印迹法在人淋巴结组织裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:2,000稀释度在10 µg人淋巴结组织裂解物中检测到TERT。
目标描述
观测分子量~90 kDa。
人TERT存在三种亚型: 127 kDa的亚型1、90 kDa的亚型2和120 kDa的亚型3
外形
形式:纯化
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Andrew T Meram et al.
Anticancer research, 38(7), 3843-3852 (2018-07-05)
Hydrogen sulfide (H2S) and the enzymes that synthesize it, cystathionine-b-synthase, cystathionine γ-lyase, and 3-mercaptopyruvate, are increased in different human malignancies. Due to its short half-life, H2S concentrations have not been directly measured in a human malignancy. Here we directly measured