主要文件
MABC543
Sigma-Aldrich
抗-FBPase 1抗体(克隆13A8.1)
clone 13A8.1, from mouse
别名:
Fructose-1,6-bisphosphatase 1, FBPase 1, D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase 1, Liver FBPase
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
13A8.1, monoclonal
种属反应性
mouse, human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgMκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FBP1(2203)
一般描述
果糖-1,6-二磷酸酶1(FBPase 1),也称D-果糖-1,6-二磷酸1-磷酸水解酶1,由FBP1和FBP基因编码,属于FBPase 1类家族。FBPase 1是一种糖异生调节酶,在存在二价阳离子的情况下,可催化果糖1,6-双磷酸形成果糖6-磷酸;因此可作为糖异生中的限速酶。研究表明FBPase 1在葡萄糖感测(glucose sensing )的调节以及胰腺β细胞的分泌中起一定作用。FBPase 1 可能参与调节肝脏中的甘油糖异生。研究表明FBPase 1是食欲和肥胖的重要调节因子。 营养素过量后肝脏中FBPase 1表达的增加会增加循环的饱腹激素,并减少食欲刺激神经肽。因此,FBPase 1可能是重要靶点,可提供限制体重增加的反馈机制。FBPase 1 主要在胰岛中表达。
免疫原
对应于人FBPase 1的KLH偶联的线性肽。
应用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在人胰腺组织中检测到FBPase 1。
抗-FBPase 1抗体(克隆13A8.1 | MABC543)是一种针对FBPase 1 的抗体,可用于蛋白质印迹、免疫组织化学(石蜡)。
质量
通过蛋白质印迹在小鼠胃组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg小鼠胃组织裂解物中检测到FBPase 1。
目标描述
观测值〜36 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Lucia Carolina Leal-Esteban et al.
PLoS genetics, 14(7), e1007487-e1007487 (2018-07-12)
Altered glucose and lipid metabolism fuel cystic growth in polycystic kidneys, but the cause of these perturbations is unclear. Renal cysts also associate with mutations in Bicaudal C1 (Bicc1) or in its self-polymerizing sterile alpha motif (SAM). Here, we found