主要文件
MABC524
Sigma-Aldrich
抗FANCC抗体,克隆8F3
clone 8F3, 1 mg/mL, from mouse
别名:
Fanconi anemia group C protein, Protein FACC, FANCC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
8F3, monoclonal
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
1 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FANCC(2176)
一般描述
范可尼贫血(FA)是一种遗传性骨髓衰竭综合征,与造血干细胞进行性减少、发育缺陷和易患癌症有关。FANCC是由FANCA、FANCB、FANCC、FANCE、FANCF、FANCG、FANCL/PHF9和FANCM组成的多亚基范可尼贫血(FA)复合体的一部分。FANCC主要是一种核定位的DNA修复蛋白,在链间DNA交联修复和维持正常染色体稳定性方面发挥作用。FANCC的突变与遗传性脑损伤的各个方面有关。新的研究表明,FANCC是骨髓增殖性肿瘤细胞患者抵抗DNA交联药物诱导DNA损伤的关键。此外,FANCC与参与转录调控的C端结合蛋白-1(CtBP1)相互作用,包括成为Dickkopf-1(DKK1)表达的负调控因子。如果FANCC发生突变,这种下调就不会发生,从而导致DKK1的上调,而DKK1是一种参与造血恶性肿瘤的分子。
免疫原
对应于人FANCC的线性肽。
应用
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白印迹分析:4 µg/mL该抗体的代表性批次在10 µg小鼠脑裂解液中检测到FANCC。
蛋白质印迹分析:代表性批次在HeLa细胞裂解液中检测到FANCC(Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070)。
免疫沉淀反应分析:代表性批次在HeLa细胞裂解液中检测到FANCC(Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070)。
免疫细胞化学分析:代表性批次在HeLa细胞中检测到FANCC(Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070)。
该抗FANCC抗体(克隆8F3)经验证可用于蛋白质印迹、免疫沉淀和免疫细胞化学中FANCC的检测。
质量
通过蛋白质印迹法对PC12细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:4 µg/mL该抗体可在10 µg的PC12细胞裂解液中检测到FANCC。
目标描述
观测分子量~63 kDa
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
FengFei Huang et al.
BMC research notes, 11(1), 662-662 (2018-09-15)
The Uncoordinated 5A (UNC5A) protein is part of a family of receptors that play roles in axonal pathfinding and cell migration. We previously showed that the Fanconi anemia C protein (FANCC) interacts with UNC5A and delays UNC5A-mediated apoptosis. FANCC is