抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
583-G8-G2-A4, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
特異性
与脊髓灰质炎病毒1反应。
應用
IFA,1:100-1:400。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
建议IFA
方案:
底物载玻片:
1. 刮取细胞并放入显微镜载玻片的凹槽中。
2. 风干。
3. 在+4°C的冷丙酮中固定10分钟。
染色:
1. 加入15 μL稀释的脊髓灰质炎抗体。
2. 在湿度箱中于+37°C下孵育30分钟。
3. 在PBS中冲洗5分钟;用新鲜的PBS重复。
4. 加入15 μL稀释的标记抗体。
5. 重复步骤2和3
6. 用缓冲甘油封片。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
建议IFA
方案:
底物载玻片:
1. 刮取细胞并放入显微镜载玻片的凹槽中。
2. 风干。
3. 在+4°C的冷丙酮中固定10分钟。
染色:
1. 加入15 μL稀释的脊髓灰质炎抗体。
2. 在湿度箱中于+37°C下孵育30分钟。
3. 在PBS中冲洗5分钟;用新鲜的PBS重复。
4. 加入15 μL稀释的标记抗体。
5. 重复步骤2和3
6. 用缓冲甘油封片。
使用经验证可用于IF的该抗脊髓灰质炎病毒1抗体(克隆号583-G8-G2-A4)检测脊髓灰质炎病毒1。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
儲存和穩定性
以方便的等分试样在-20°C保存长达12个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1387, 145-176 (2016-03-18)
Testing for neutralizing antibodies against polioviruses has been an established gold standard for assessing individual protection from disease, population immunity, vaccine efficacy studies, and other vaccine clinical trials. Detecting poliovirus specific IgM and IgA in sera and mucosal specimens has
PLoS pathogens, 16(9), e1008927-e1008927 (2020-10-01)
Viruses cleave cellular proteins to remodel the host proteome. The study of these cleavages has revealed mechanisms of immune evasion, resource exploitation, and pathogenesis. However, the full extent of virus-induced proteolysis in infected cells is unknown, mainly because until recently