主要文件
Y907065
Sigma-Aldrich
钢瓶
1A, carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 43.8 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12142200
NACRES:
NA.12
Note: This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
物料
carbon steel
质量水平
参数
2015-2265 psi max. pressure
外径 × 内径 × 长度
9.041 in. × 8.625 in. × 51 in.
容量
43.8 L
壁厚度
0.208 in.
配件
3/4 in. NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
本产品仅供应散装气体产品,不销售给个人。有关更多信息,请联系稳定同位素客户服务
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)