克隆
G10, monoclonal
种属反应性
rodent, mouse, rat
种属反应性(根据同源性预测)
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... RELN(5649)
一般描述
大脑皮层的高度分层结构是通过神经元细胞迁移的模式建立的。第一步是创建原始层,即由放射状神经胶质细胞和最早产生的神经元组成的前皮质板。这些神经元中有Cajal-Retzius神经元。在下一步中,前皮质板分裂成Cajal-Retzius神经元所在的浅层(边缘)区域和形成神经元的深亚板。从亚板迁移的神经元形成皮质板。这种迁移发生在放射状神经胶质纤维上。
小鼠中的reeler突变体在整个大脑和小脑皮质中显示出异常的细胞迁移模式。前皮质板正常形成,神经元在心室区的正确时间分化。然而,与其在皮质板中形成神经元的正常“由内而外”排列,较老的神经元被发现距离心室区最远,而较年轻的神经元根本不会迁移得很远。reeler大脑皮层与野生型小鼠的大脑皮层相反。
reeler小鼠的缺陷似乎在于Cajal-Retzius细胞产生细胞外基质蛋白(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.)这种388kDa蛋白是由野生型小鼠生成的,而不是由reeler突变体生成的。人们认为,这种Reelin蛋白对于将迁移的神经元定位在皮质板内至关重要(图1)。在没有Reelin的情况下,迁移的神经元将“丢失”,并且皮质板将异常。我们尚不知道Reelin告知细胞有关其位置的机制,细胞对Reelin的反应方式以及为什么缺少Reelin会产生“倒置”板的机制。但是,对reeler基因编码的蛋白质的鉴定应使我们能够开始这些研究。
小鼠中的reeler突变体在整个大脑和小脑皮质中显示出异常的细胞迁移模式。前皮质板正常形成,神经元在心室区的正确时间分化。然而,与其在皮质板中形成神经元的正常“由内而外”排列,较老的神经元被发现距离心室区最远,而较年轻的神经元根本不会迁移得很远。reeler大脑皮层与野生型小鼠的大脑皮层相反。
reeler小鼠的缺陷似乎在于Cajal-Retzius细胞产生细胞外基质蛋白(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.)这种388kDa蛋白是由野生型小鼠生成的,而不是由reeler突变体生成的。人们认为,这种Reelin蛋白对于将迁移的神经元定位在皮质板内至关重要(图1)。在没有Reelin的情况下,迁移的神经元将“丢失”,并且皮质板将异常。我们尚不知道Reelin告知细胞有关其位置的机制,细胞对Reelin的反应方式以及为什么缺少Reelin会产生“倒置”板的机制。但是,对reeler基因编码的蛋白质的鉴定应使我们能够开始这些研究。
特异性
Reelin
该抗体对其他物种的reelin的反应性较弱。
免疫原
表位:a.a.164-496 mreelin
重组reelin氨基酸164-496
应用
使用该抗Reelin抗体检测Reelin,该抗体(a.a.164-496 mreelin,克隆G10)经验证可用于IH&WB。
免疫组织化学: 一个先前批次的该抗体被用于IH。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
生长锥&轴突引导
生长锥&轴突引导
研究类别
神经科学
神经科学
质量
通过蛋白质印迹法对大鼠脑裂解物进行评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500稀释度在10 μg大鼠脑裂解物中检测到reelin。
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500稀释度在10 μg大鼠脑裂解物中检测到reelin。
目标描述
约388 kDa
外形
小鼠单克隆IgG1,溶于含0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
形式:纯化
纯化蛋白A
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8ºC下可稳定保存1年。
分析说明
对照
小鼠肝脏、肾脏、大鼠脑溶解物
小鼠肝脏、肾脏、大鼠脑溶解物
其他说明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Assunta Diodato et al.
Nature communications, 7, 12238-12238 (2016-07-19)
The ability to target subclasses of neurons with defined connectivity is crucial for uncovering neural circuit functions. The olfactory (piriform) cortex is thought to generate odour percepts and memories, and odour information encoded in piriform is routed to target brain
Gülşen Sürmeli et al.
Neuron, 88(5), 1040-1053 (2015-11-27)
Deep layers of the medial entorhinal cortex are considered to relay signals from the hippocampus to other brain structures, but pathways for routing of signals to and from the deep layers are not well established. Delineating these pathways is important
Extracellular proteolysis of reelin by tissue plasminogen activator following synaptic potentiation.
J H Trotter et al.
Neuroscience, 274, 299-307 (2014-06-04)
The secreted glycoprotein reelin plays an indispensable role in neuronal migration during development and in regulating adult synaptic functions. The upstream mechanisms responsible for initiating and regulating the duration and magnitude of reelin signaling are largely unknown. Here we report
Raquel Romay-Tallón et al.
Neural plasticity, 2010, 130429-130429 (2011-02-19)
Reelin is an extracellular matrix protein expressed in several interneuron subtypes in the hippocampus and dentate gyrus. Neuronal nitric oxide synthase (nNOS) is also expressed by interneurons in these areas. We investigated whether reelin and nNOS are co-localized in the
Asgeir Kobro-Flatmoen et al.
Neurobiology of disease, 93, 172-183 (2016-05-20)
The onset of Alzheimer's disease (AD) is associated with subtle pathological changes including increased intracellular expression of amyloid-β (Aβ). A structure affected particularly early in the course of AD is the entorhinal cortex, where neuronal death in layer II is