文件
MAB5352
Sigma-Aldrich
抗Notch 1抗体,克隆mN1A
clone mN1A, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-AOS5, Anti-AOVD1, Anti-TAN1, Anti-hN1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
mN1A, monoclonal
物種活性
rat, mouse, feline
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NOTCH1(4851)
一般說明
Notch1 由三个结构域组成。胞外域包含 36 个表皮生长因子(EGF)重复序列和 3 个 lin-12/Notch 重复序列(LNR),并在细胞与细胞相互作用中起受体作用。有一个跨膜结构域(TM)。细胞内结构域包含 6 个 cdc10/锚蛋白重复序列(cdc10)和新定义的 Notch 细胞因子反应(NCR)结构域,其中包含一个假定的二分 NLS(核定位信号)。
特異性
识别 Notch1,胞内域。该抗体对 Notch1 的“活化”胞内形式具有高亲和力,但对全长(未加工或异二聚体细胞表面)形式具有低亲和力。与 Notch2、3 或 4 无反应。
免疫原
小鼠 Notch1 的 Cdc10-NCR 结构域表达为 GST 融合蛋白。
應用
使用 ECL 的蛋白质印迹
免疫组化
免疫细胞化学
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗 Notch 1 抗体,克隆 mN1A 是一种高质量小鼠单克隆抗体,用于检测 Notch 1,&已在 ICC、IHC、IP & WB 中进行了验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
標靶描述
272.5 kDa(也是 230 kDa 经加工的形式)
聯結
替代:04-1046
外觀
形式:纯化的
纯化的免疫球蛋白。 液体。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
在胎儿组织中,使用脾脏、脑干和肺。在大多数成人组织中,请使用淋巴组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Shu Li et al.
Molecular medicine reports, 9(6), 2233-2238 (2014-03-20)
Brain arteriovenous malformation (bAVM) is currently one of the most common cerebral vascular diseases, which result in severe clinical outcomes. The Notch signaling pathway is involved in vasculogenesis and angiogenesis, as well as vascular remodeling and arteriovenous differentiation in multiple
Fei Guo et al.
Cell biology international, 36(11), 997-1004 (2012-08-08)
Angiogenesis takes place after brain ischaemia, and stroke-induced angiogenesis in ischaemic brain may be associated with improved neurological recovery. Bone MSCs (marrow stromal cells) transplantation can promote this vital angiogenesis in ischaemic zones, but the mechanisms by which MSCs promoting
Xue-Liang Zhou et al.
Journal of cellular physiology, 234(6), 8834-8845 (2018-10-15)
During myocardial infarction (MI), cardiac fibroblasts (CFs) transform into myofibroblast (CMT). This study aimed to investigate the crosstalk of Notch1 and transforming growth factor-β1 (TGF-β1)/Smad3 signaling in the regulation of CMT and myocardial fibrosis. Primary CFs were isolated from young
Yan-Min Feng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(5), 782-791 (2014-01-09)
A critical process of early oogenesis is the entry of mitotic oogonia into meiosis, a cell cycle switch regulated by a complex gene regulatory network. Although Notch pathway is involved in numerous important aspects of oogenesis in invertebrate species, whether
Susanne Pettersson et al.
The Biochemical journal, 450(3), 523-536 (2012-12-21)
The Notch receptor is necessary for modulating cell fate decisions throughout development, and aberrant activation of Notch signalling has been associated with many diseases, including tumorigenesis. The E3 ligase MDM2 (murine double minute 2) plays a role in regulating the