克隆
6F-H2, monoclonal
种属反应性
mouse, human
技术
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... WT1(7490)
一般描述
Wilms肿瘤蛋白(UniProt P19544;也称为WT33)由人的WT1(也称为DDS、FS、MEACHS、MESOM、NPHS4、WAGR)基因(基因ID 7490)编码。Wilms’瘤基因WT1最初是在儿童肾癌Wilms’瘤中被鉴定出来的。WT1蛋白的N末端区域包含脯氨酸富含结构域(a.a. 27-83),参与转录调控、自缔合和RNA识别,而其C末端区域包含四个介导DNA和RNA结合的锌指(a.a 323-347、353-377、383-405、414-438)。WT1的锌指结构域可以与富含GC的序列结合,例如EGR-1共有序列(5’-GCG(T/G)GGGCG-3’)、WTE基序(5′-GCGTGGGAGT-3′)或(TCC)n基序。许多负责细胞生长和凋亡的基因,例如Bcl-2、Bcl-xL、BFL1和c-myc,已被确定为WT1的下游靶标。在外显子5(17AA)和外显子9(KTS)的一个或两个处剪接产生了四种主要的选择性剪接的WT1亚型。所有四种主要的WT1亚型在白血病和实体瘤中均过表达,并起致癌作用,例如抑制细胞凋亡、促进细胞增殖、迁移和侵袭。
应用
免疫组化分析:1:250稀释的代表性批次产品在人肾组织中检测到Wilms肿瘤蛋白。
免疫沉淀分析:一个代表性批次与来自T-SV40永生化人肾小球上皮细胞(HGEC)系的裂解物的Wilms肿瘤蛋白WT1共同免疫沉淀CRE结合蛋白/CBP(Drossopoulou,G.I.,et al.(2009).Am. J. Physiol.Renal Physiol.297(3):F594-F603)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在从T-SV40永生化人肾小球上皮细胞(HGEC)系的裂解物获得的CRE结合蛋白/CBP免疫沉淀物中检测到Wilms肿瘤蛋白WT1(Drossopoulou,G.I.,et al.(2009).Am. J. Physiol.Renal Physiol.297(3):F594-F603)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在小鼠E15.5胚胎肾和人黑素瘤细胞系A375、SK-MEL-28和WM-266-4的裂解物中检测到Wilms肿瘤蛋白WT1(Wagner,N.,et al.(2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学法对甲醇固定的人黑素瘤A375细胞的细胞核进行免疫染色(Wagner,N.,et al.(2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫荧光分析:一个代表性批次通过荧光免疫组织化学法对福尔马林固定、石蜡包埋的人黑素瘤组织切片中增殖细胞的PCNA阳性细胞核进行免疫染色(Wagner,N.,et al.(2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次免疫染色福尔马林固定、石蜡包埋的正常人肾脏和Wilms瘤′切片中的肾小球(Wagner,N.,et al.(2008).Pediatr.Nephrol.23(9):1445-1453)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在113种不同类型的石蜡包埋的肿瘤组织中检测到95%的血管WT1表达。在大多数情况下,观察到内皮细胞的核WT1染色(Wagner,N.,et al.(2008).Oncogene.27(26):3662-3672)。
免疫组织化学分析:在福尔马林固定,石蜡包埋的正常人皮肤切片中,一个代表性批次对毛囊处的滤泡周围成纤维细胞核进行了免疫染色。最常见的黑素细胞痣不表达WT1,而Spitz痣和增生性痣显示细胞质WT1染色。(Wagner, N., et al. (2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次与来自T-SV40永生化人肾小球上皮细胞(HGEC)系的裂解物的Wilms肿瘤蛋白WT1共同免疫沉淀CRE结合蛋白/CBP(Drossopoulou,G.I.,et al.(2009).Am. J. Physiol.Renal Physiol.297(3):F594-F603)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在从T-SV40永生化人肾小球上皮细胞(HGEC)系的裂解物获得的CRE结合蛋白/CBP免疫沉淀物中检测到Wilms肿瘤蛋白WT1(Drossopoulou,G.I.,et al.(2009).Am. J. Physiol.Renal Physiol.297(3):F594-F603)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在小鼠E15.5胚胎肾和人黑素瘤细胞系A375、SK-MEL-28和WM-266-4的裂解物中检测到Wilms肿瘤蛋白WT1(Wagner,N.,et al.(2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学法对甲醇固定的人黑素瘤A375细胞的细胞核进行免疫染色(Wagner,N.,et al.(2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫荧光分析:一个代表性批次通过荧光免疫组织化学法对福尔马林固定、石蜡包埋的人黑素瘤组织切片中增殖细胞的PCNA阳性细胞核进行免疫染色(Wagner,N.,et al.(2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次免疫染色福尔马林固定、石蜡包埋的正常人肾脏和Wilms瘤′切片中的肾小球(Wagner,N.,et al.(2008).Pediatr.Nephrol.23(9):1445-1453)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在113种不同类型的石蜡包埋的肿瘤组织中检测到95%的血管WT1表达。在大多数情况下,观察到内皮细胞的核WT1染色(Wagner,N.,et al.(2008).Oncogene.27(26):3662-3672)。
免疫组织化学分析:在福尔马林固定,石蜡包埋的正常人皮肤切片中,一个代表性批次对毛囊处的滤泡周围成纤维细胞核进行了免疫染色。最常见的黑素细胞痣不表达WT1,而Spitz痣和增生性痣显示细胞质WT1染色。(Wagner, N., et al. (2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
该抗Wilms′瘤抗体,NT克隆6F-H2,无腹水,经验证可用于免疫细胞化学、免疫沉淀、免疫荧光、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹法检测Wilms′瘤蛋白。
质量
通过蛋白质印迹对Jurkat细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg Jurkat细胞裂解物中检测到Wilms肿瘤蛋白。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg Jurkat细胞裂解物中检测到Wilms肿瘤蛋白。
目标描述
观测分子量〜52 kDa。计算分子量49.19 kDa(亚型1)、47.20 kDa(亚型2)、47.51 kDa(亚型3)、48.87 kDa(亚型4)、34.45 kDa(亚型5)、56.88 kDa(亚型6)、55.21 kDa(亚型7)、33.09 kDa(亚型8)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1