主要文件
MAB3786
Sigma-Aldrich
抗APC抗体,CT,克隆C-APC 28.9
clone C-APC 28.9, Chemicon®, from mouse
别名:
Adenomatous Polyposis Coli Protein
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μG
$238.00
100 μG
$716.00
$238.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μG
$238.00
100 μG
$716.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
$238.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
C-APC 28.9, monoclonal
种属反应性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... APC(324)
mouse ... Apc(11789)
一般描述
在遗传性疾病、家族性腺瘤性息肉病(FAP)和超过80%的大肠癌中,腺瘤性息肉病大肠癌抑癌基因都发生了突变(通常是APC的C端部分缺失)。C-APC 28.8可用于APC表达和APC突变检测。
特异性
可识别人APC,分子量约为310 kDa。
免疫原
MBP(麦芽糖结合蛋白)融合的人APC C末端。
表位:C端
应用
免疫印迹
免疫组织化学(冷冻切片)
免疫荧光
免疫沉淀
最佳工作稀释液必须由最终用户进行确定。
抗APC抗体,C端,克隆C-APC 28.9,是一种小鼠单克隆抗体,可用于检测APC(也被称为大肠腺瘤性息肉病蛋白) & 已通过IF、IP、WB&IHC的验证 。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
已经过测试
外形
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 溶液形式,溶于0.02M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25M NaCl、和0.1%叠氮化钠。
储存及稳定性
收到货后,在2-8°C,以未稀释等分形式可最多稳定保存12个月
分析说明
对照
阳性对照: 结肠细胞系HCT116
其他说明
请参考特定批次的数据表。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Mirjana Kessler et al.
The American journal of pathology, 180(1), 186-198 (2011-11-10)
The obligate intracellular pathogen Chlamydia trachomatis (Ctr) is a major cause of sexually transmitted disease and infertility worldwide. Ascending genital infections cause inflammation of fallopian tubes and subsequent scarring and occlusion. The cellular basis for such sequelae remains undetermined. We
Jing Zhou et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 18(2), 326-343 (2014-01-01)
Stem cell transplantation represents a promising strategy for the repair of spinal cord injury (SCI). However, the low survival rate of the grafted cells is a major obstacle hindering clinical success because of ongoing secondary injury processes, which includes excitotoxicity