主要文件
MA1HC23CL3
Millipore
μPOD规格的Millistak+®深层过滤器
A1HC, filtration area 23 cm², Process Development Scale
别名:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, A1HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
μPOD规格的Millistak+®深层过滤器, A1HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
物料
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
高度
6.6 cm (2.6 in.)
长度
8.9 cm (3.5 in.)
过滤面积
0.0023 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
420-750 mg/ft2
输入
sample type liquid
电导率
3.64 – 10.5 μS/cm
过滤器级别
A1HC
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millistak+®深层过滤介质为可扩展的即用型形式,独特的模块化设计提供极大的灵活性。Millistak+® MA1HC23CL3是μPOD形式,大小为6.6 cm (H) x 8.9 cm (L),过滤面积0.0023 m2
A1HC介质系列由多个等级密度层组成,优越的性能适合切向流过滤(TFF)后的液体澄清。Millistak+® Pod滤器拥有三种不同级别的过滤介质——DE、CE和HC,满足您过滤工艺中的不同需求。
Millistak+® POD系统适合各种初级和二级澄清应用,包括细胞培养物、离心后的酵母菌和大肠杆菌裂解液、大肠杆菌重折叠蛋白、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
使用方便
借助于Millistak+®新型POD过滤系统紧凑的模块化设计,您可提高生产力,并缩短批次时间。
POD过滤系统的安装和使用简便易行。独特的即用型接头和支架设计使POD过滤器与工艺管道相连更简便。该系统的独立性和即用性可保护操作者,防止生物污染,且无需维护以及清洗验证。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area
应用
TFF后(Prostak)澄清液
特点和优势
  • 残留体积小,从而获得较高的产品收率
  • 过滤介质种类众多,应用于单层和多层滤器
  • Millistak+®HC的双效介质可提高预过滤和压缩澄清步骤
  • 灵活的模块化,使该产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
  • 专利的即用型设计,无需套筒、CIP或清洗验证
  • 封闭独立的POD滤器可保护操作者,防止生物污染
  • 封闭独立的POD滤器可保护操作者,防止生物污染
  • 产品结构紧凑,便于在狭窄空间使用
产品规格
过滤器级别:A1HC
制备说明
灭菌方法
在123 °C下,进行2次高压灭菌循环,每次60分钟。
分析说明
重量可提取物:在纯水中静态浸泡24小时;(1型去离子水)、高压灭菌后(1个循环,在123°C下60分钟)和10升/ft2(100 L/m2)培养基表面积的纯水冲洗
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
访问文档库
Gaili Guo et al.
Protein expression and purification, 173, 105647-105647 (2020-04-26)
WuXiBody is a novel bispecific antibody (bsAb) platform developed by WuXi Biologics. It enables almost any monoclonal antibody (mAb) sequence pair to be assembled into a bispecific construct. BsAbs based on WuXiBody can adopt either asymmetric or symmetric format. WuXiBody's
相关内容
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.