文件
LSWG02500
Millipore
Mitex滤膜
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
别名:
PTFE膜滤器,孔径5.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
gridded
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
Mitex
參數
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
過濾器直徑
25 mm
厚度
170 μm
顏色
white
基質
Mitex
孔徑
5.0 μm pore size
60 % porosity
起泡點
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Mitex PTFE 滤膜几乎不受所有液体的影响,包括有机溶剂、浓酸和碱、推进剂和低温液体。Mitex 滤膜无背衬,但易于处理,将背衬膜的便利性与纯 PTFE 滤膜的多功能性结合在一起。Mitex 滤膜是疏水性的。
特点 & 优势:
•广泛的化学相容性
•生物和化学惰性
•在超过 260 °C(500 °F)和低于 -100 °C(-148 °F)的温度下稳定
应用:
澄清酸、碱和低温流体;澄清推进剂;分析液压液;分离 RNA
过滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:LSWG
應用
分析液压油
法律資訊
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany