主要文件
KTGRA04FF3
Millipore
Opticap 除菌级 XL4 Aervent 0.2 µm 3/4 in.TC/TC
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap® XL 4, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 7.4 in. (18.8 cm)
别名:
Aervent® 0.2 µm,Opticap® XL囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
Opticap® XL 4
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Opticap®
参数
≤9 mL/min air diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30%IPA/water)
≤9 mL/min nitrogen diffusion at 965 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技术
gas filtration: suitable
长度
7.7 in.
宽度
3.3 in.
纯化柱标称长度
7.4 in. (18.8 cm)
直径
8.4 cm (3.3 in.)
过滤面积
0.21 m2
入口接头直径
3/4 in.
入口至出口宽度
18.8 cm (7.4 in.)
出口接头直径
3/4 in.
杂质
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤15 mg
基质
Aervent®
孔径
0.2 μm pore size
泡点
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
配件
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般描述
设备配置:胶囊
包装
双层易开袋
联系
替代:KTGR04FF3
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的PTFE膜生产。
灭菌方法
在135 °C下进行30次30分钟的高压灭菌循环;非在线蒸汽灭菌
分析说明
HydroCorr:≤0.25 mL/min @ 2.6 bar (38 psig)
可提取物质量:受控室温下,在70/30% 异丙醇/水混合液中浸泡24小时后测定。
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。